Learn More
CD63 Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL594-25682-100UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 17619956
  • 430.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
CD63 Polyclonal antibody apecifically detetects CD63 antigen in Human Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
CD63
Polyclonal
CoraLite 594
BC002349
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
CD63
CD63 fusion protein Ag19690
100 μL
967
Store at -20°C. Avoid exposure to light.