Learn More
Cdc42 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA1092
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Rac1 is a GTPase which belongs to the RAS superfamily of small GTP-binding proteins. Members of this superfamily appear to regulate a diverse array of cellular events, including the control of cell growth, cytoskeletal reorganization, and the activation of protein kinases. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for the Rac1 gene.Specifica
Cdc42 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CDC42 | |
AI747189; AU018915; CDC42; CDC42Hs; Cell division control protein 42 homolog; cell division cycle 42; cell division cycle 42 (GTP binding protein); cell division cycle 42 homolog; dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); G25K; G25K GTP-binding protein; growth-regulating protein; GTP binding protein, 25kDa; GTP-binding protein; RP1-224A6.5; small GTP binding protein CDC42; TKS | |
Rabbit | |
Protein A | |
RUO | |
12540, 64465, 998 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide | |
P60766, P60953, Q8CFN2 | |
CDC42 | |
C-Terminal truncated human recombinant protein | |
100 μg | |
Primary | |
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Cdc42 Polyclonal Antibody
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide