missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cecropin A, Porcine

For cellular and molecular biology applications

222.00€ - 310.00€

Specifica

Specie Porcine
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecolare 4003.77
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15417959
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J66546.!D
0.5 mg
222.00€
0.50mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15427959
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J66546.M^
1 mg
310.00€
1mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Specifica

Specifica

Porcine
-30°C to -10°C
4003.77
RUO - research use only
HPLC
Lyophilized Powder
Cecropin A, porcine
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato