Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxime, 98%
Codice prodotto. 15535136 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15535136
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cefotaxime, CAS # 63527-52-6, is a beta-lactam antibiotic that has activity against gram-negative and positive bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Cefotaxime, is an antibiotic with broad-spectrum activity against aerobic and anaerobic bacteria
  • It has been shown to have a high frequency of resistance mechanisms against strains such as Pseudomonas aeruginosa
Applications
  • L Cefotaxime has broad spectrum antibacterial activity
  • It binds to the penicillin-binding proteins (PBPs), resulting in inhibition of the final transpeptidation step of peptidoglycan synthesis in bacterial cell walls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63527-52-6
Formula molecolare C16H17N5O7S2
Molecular Weight (g/mol) 455.46
InChI Key GPRBEKHLDVQUJE-YGRLFVJLSA-N
PubChem CID 53850837
IUPAC Name (6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
Specifikationer
Materiale o nome chimico Cefotaxime
Tipo Cefotaxime
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Peso formulazione 455.47
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.