Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxime sodium salt, 95%
Codice prodotto. p-4813394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15219946
Marca: Thermo Scientific Chemicals 454950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cefotaxime sodium salt, CAS # 64485-93-4, is the sodium salt form of cefotaxime with β-lactamase resistant antibiotic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• The cefotaxime sodium salt is a - lactamase considered a third-generation cephalosporin with antibiotic and bactericidal activities
• This compound exerts its biological activity by binding to penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall leading to their inactivation. The inactivation of these proteins affects the cross-linking of peptidoglycan chains required for bacterial cell wall strength and rigidity, resulting in the weakening of cell walls and cell lysis.
Applications
• It is an efficient antibacterial compound that acts against gram-negative bacteria, without activity against gram-positive bacteria such as pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumonia
• It has been used for plant cell culture and human cell lines in vitro
• Cefotaxime sodium salt has been used in antibiotic susceptibility testing (AST) methods
• Cefotaxime sodium salt is also used to remove bacteria from Ostreococcus tauri cultures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64485-93-4
Formula molecolare C16H16N5NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 477.44
Numero MDL MFCD00079073
InChI Key AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
PubChem CID 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Cefotaxime sodium salt
Tipo Cefotaxime Sodium Salt
Punto di fusione 201.0°C to 210.0°C
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Peso formulazione 477.44
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefotaxime sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.