Learn More
Ceftazidime, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402249
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16402249
Marca: Medchem Express HYB0593
MedChemExpress Ceftazidime (GR20263), an antibiotic, has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Ceftazidime is also active against Enterobacteriaceae (including β-lactamase-positive strains) and is resistant to hydrolysis by most β-lactamases.
Ceftazidime (GR20263), an antibiotic, has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Ceftazidime is also active against Enterobacteriaceae (including β-lactamase-positive strains) and is resistant to hydrolysis by most β-lactamases.
Specifica
Materiale o nome chimico Ceftazidime
CAS 72558-82-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22N6O7S2
Quantità 1 g
Sinonimo GR20263
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (182.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (45.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC=C4)=C(C([O-])=O)N13
Molecular Weight (g/mol) 546.58
Peso formulazione 546.58
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.