Learn More
Celite™, for analysis, high purity analytical grade, Thermo Scientific Chemicals
60.10€ - 112.56€
Identificatori chimici
CAS | 61790-53-2 |
---|---|
Formula molecolare | O2Si |
Molecular Weight (g/mol) | 60.083 |
Numero MDL | MFCD00011232 |
InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
IUPAC Name | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10652023
|
Thermo Scientific Acros
173460100 |
10 g | Glass Bottle |
60.10€
10g |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10295890
|
Thermo Scientific Acros
173460250 |
25 g | Glass Bottle |
112.56€
25g |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter aidIdentificatori chimici
61790-53-2 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Specifica
Celite™ | |
<0.25 g/mL (centrifuged wet density) | |
5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension) | |
0.5% max. | |
0.15 to 0.30 DARCY | |
O2Si | |
Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 | |
Analytical |
Powder | |
Gray/Pink to White | |
61790-53-2 | |
2% max. | |
98.7% | |
MFCD00011232 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Celite
Palabra de advertencia
- Attenzione
Clasificación
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consejos de prudencia
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contiene: Diatomaceous earth
RUO – Research Use Only