Learn More
Thermo Scientific™ Camera Cell Locker™
Camere protette per le cellule più sensibili
Marca: Thermo Scientific™ 50154739
980.19 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Le camere singole ottimizzano la sicurezza proteggendo dai costi elevati derivanti dalla contaminazione incrociata. Ogni camera Cell Locker è dotata di doppi filtri a membrana da 0.2 μm che permettono la circolazione dell'aria ma escludono i contaminanti microbici. Test indipendenti dimostrano che i microrganismi non possono passare tra camere chiuse. Le singole camere Cell Locker servono per mettere in quarantena tipi di cellule o progetti diversi, offrendo una maggiore protezione per le colture di valore.
- Ogni singola camera Cell Locker costituisce un'efficace camera di quarantena.
- I doppi filtri a membrana da 0.2 μm consentono la circolazione dell'aria ma escludono i contaminanti microbici.
- Il filtro a membrana sostituibile da 0.2 μm è idrorepellente, oleofobico, resistente ai solventi organici e testato per sicurezza biologica e bassa citotossicità.
- Test di terze parti indipendenti convalidano la protezione contro i microrganismi circolanti (nell'uso conforme alle istruzioni)
Ogni camera Cell Locker può contenere 9 fiasche per coltura cellulare T-75, 20 piastre a 6 pozzetti, oppure 24 piastre a 96 pozzetti.
- Capsule e fiasche possono essere rimosse singolarmente su un vassoio di lavoro o all'interno dell'intera camera Cell Locker con coperchio per trasporto opzionale, proteggendo i campioni dall'aria esterna.
- È possibile far scorrere le guide del vassoio verso l'esterno per ottenere accesso ai contenitori di coltura, oppure rimuovere l'intero vassoio.
- La camera Cell Locker può essere disinfettata manualmente o sterilizzata in autoclave.
Garanzia: 1 anno
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Camera Cell Locker con vassoio in rame | |
9 each T-75 cell culture flasks, 20 each 6-well plates, or 24 each 96- well plates | |
Stainless Steel | |
1 | |
1 anno |
Stainless Steel | |
LED | |
53 | |
Accessory |