Learn More
Cytiva Kit di proliferazione cellulare, kit ELISA BioTrak™ e componenti
Codice prodotto. p-3667350 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
130 μL
10 ml
Dimensione della confezione:
10mL
4mL
Codice prodotto. 10218714
Marca: Cytiva RPN201
Includes
Il kit di proliferazione cellulare comprende:
reagente di marcatura, nucleasi, anticorpo monoclonale anti-5-bromo-2'-deossiuridina, IgG2a anti-topo con perossidasi, diluente IgG2a anti-topo con perossidasi, substrato/intensificatore
Il kit di proliferazione cellulare Biotrak ELISA comprende:
reagente di marcatura BrdU, fissativo, reagente bloccante, anti-BrdU etichettato con perossidasi, soluzione per diluizione anticorpale, tampone di lavaggio, soluzione di substrato
Il reagente di marcatura di proliferazione cellulare e l'anticorpo anti-BrdU sono disponibili separatamente
Provides a precise, fast and simple colorimetric assay to quantitate proliferating cells cultured in a 96 well microplate
  • Recommended cell number: 10e6-10e7 cells/mL (Cell proliferation kit) 10e2 cells/well-10e5 cells/well (Biotrak ELISA kit)
  • Required time: 2-3 hour post-labeling (labeling 1-2 hours)
  • Antibody and labeling reagent available separately for ELISA and ICC systems
  • Suitable for in vivo and in vitro tissue labeling in addition to cultured cells (ELISA format)
  • Non radioactive protocols provide sensitivity comparable to autoradiographic methods
  • Cell proliferation kit avoids the need to chemically denature DNA. Cellular morphology is preserved allowing multiple labeling experiments
  • 5-fluoro-2'-deoxyuridine is used to inhibit thymidilate synthetase increasing BrdU incorporation
When ordering the Cell Proliferation Kit (RPN20), you must also order DAB REAGENT OF RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include 10 ml di soluzione acquosa di 5-bromo-2'-deossicitidina e 5-fluoro-2'-deossicitidina
Quantità 10 ml
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Da utilizzare con (applicazione) Immunocitochimica