Learn More
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM
I prodotti sono sottoposti a una serie di test per determinare la funzionalità e la tossicità utilizzando l'analisi di stimolazione della crescita. Il terreno per coltura cellulare liquido classico Corning™ DMEM supporta la crescita della coltura cellulare e la sostituzione di piridossina HCl per piridossal e assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale.
78.54€ - 707.23€
Specifica
Concentrazione | 1 X |
---|---|
Forma | Liquid |
Da utilizzare con (applicazione) | To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics |
Livello di endotossine | <0.25EU/mL |
Content And Storage | 2 to 8°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Senza additivi | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Senza additivi | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15303601
![]() |
Corning™
10-014-CM |
6 x 1 L | Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate | None | DMEM Media, 1 g/L Glucose |
224.50€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15323601
![]() |
Corning™
10-017-CM |
6 x 1 L | Glutamine, Glucose | No Sodium Pyruvate | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
234.05€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15323531
![]() |
Corning™
10-013-CV |
6 x 500 mL | Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate | None | Terreno DMEM |
104.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15373591
![]() |
Corning™
10-013-CM |
6 x 1 L | Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate | None | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
248.19€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15353531
![]() |
Corning™
10-017-CV |
6 x 500 mL | Glucose, Glutamine | No Sodium Pyruvate | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
98.65€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15353551
![]() |
Corning™
15-013-CV |
6 x 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | Terreno DMEM |
78.54€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15383551
![]() |
Corning™
15-017-CV |
6 x 500 mL | Glucose | No Glutamine, No Sodium Pyruvate | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
162.27€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15393551
![]() |
Corning™
15-018-CV |
6 x 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES | No Glutamine | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
194.78€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15383561
![]() |
Corning™
17-205-CV |
6 x 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine, No Phenol Red | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
173.63€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15393611
![]() |
Corning™
15-013-CM |
6 x 1 L | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
220.04€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15393591
|
Corning™
10-013-LX |
1 x 10 L | Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate | None | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
358.65€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15313621
![]() |
Corning™
15-013-LX |
1 x 10 L | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
482.31€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15303621
![]() |
Corning™
15-013-LB |
1 x 20 L | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
707.23€
20L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15333621
![]() |
Corning™
15-018-CM |
6 x 1 L | Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES | No Glutamine | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
328.09€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15323621
![]() |
Corning™
15-017-CM |
6 x 1 L | Glucose | No Glutamine, No Sodium Pyruvate | DMEM Media, 4.5 g/L Glucose |
231.94€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Modifica del terreno basale Eagle (Basal Medium Eagle BME) contenente quattro volte le concentrazioni degli aminoacidi e delle vitamine presenti in BME
- La formulazione originale veniva utilizzata per la coltura delle cellule embrionali di topi
- È stata modificata per supportare varie cellule normali e trasformate, come le colture primarie di cellule di topo e di pollo
- Le formulazioni possono differire in quantità o assenza di componenti come glucosio, piruvato di sodio, bicarbonato di sodio e L-glutammina
- Testati per determinare il pH e l'osmolalità
- Livelli ridotti di endotossina e assenza di contaminazione
- Testati per endotossina batterica usando il saggio LAL cromogenico
- Osmolalità: 335±mOsm/kg H2O
- Micoplasma: negativo al test
- Sterilità: superato
Specifica
1 X | |
To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics | |
2 to 8°C |
Liquid | |
<0.25EU/mL |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 18 Months