Learn More
Corning™ cellgro™ RPMI 1640
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
98.42€ - 652.12€
Specifica
Content And Storage | 2 to 8°C |
---|---|
Concentrazione | 1 X |
Livello di endotossine | <0.25EU/mL |
Da utilizzare con (applicazione) | To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15343601
![]() |
Corning™
10-040-CM |
RPMI 1640 | 6 x 1 L |
220.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15313561
![]() |
Corning™
15-041-CV |
RPMI 1640 | 6 x 500 mL |
196.68€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15343621
![]() |
Corning™
15-040-CM |
207.93€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15373601
![]() |
Corning™
10-041-CM |
RPMI 1640 | 6 x 1 L |
352.62€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15313551
![]() |
Corning™
10-104-CV |
RPMI 1640 | 6 x 500 mL |
167.19€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15313541
![]() |
Corning™
10-041-CV |
RPMI 1640 | 6 x 500 mL |
98.42€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15353601
|
Corning™
10-040-LB |
RPMI 1640 | 6 x 20 L |
652.12€
20L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15363601
![]() |
Corning™
10-040-LX |
588.15€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15323541
![]() |
Corning™
10-043-CV |
RPMI 1640 | 6 x 500 mL |
207.50€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15353621
![]() |
Corning™
15-040-LB |
RPMI 1640 w/o L-glut | 1 x 20 L |
512.93€
20L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics, Corning Classical Media products undergo a variety of tests to determine functionality and toxicity using growth-promotion analysis. Product performance is measured by harvest-to-plant ratios or fold increase according to predetermined specifications. Liquid and powder classical media products are also tested to determine pH and osmolality. Classical media powders are also tested for residual moisture. The pH and osmolality tests are performed according to specific procedures in which all equipment is calibrated using standards traceable to the National Institute of Standards and Technology. Biological testing of Corning liquid classical media products guarantees low levels of endotoxin, mycoplasma, and an absence of contamination. Endotoxins: classical media products are tested for bacterial endotoxin using the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. For release, each lot of standard liquid classical media must have an endotoxin level of less than 0.25 EU/mL. Classical media powder products must have an endotoxin level of less than 0.25 EU/mL when reconstituted to formula weight with low endotoxin water. All Corning liquid classical media products are tested for sterility and liquid classical media products are tested for mycoplasma off-site using a large-volume method.Specifica
2 to 8°C | |
1 X | |
<0.25EU/mL | |
To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 18 Months