Learn More
Macherey-Nagel™ Ditali per estrazione in cellulosa
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
15 mm
22 mm
31 mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Manufactured from pure cellulose
- Used in the fields of air and waste gas analysis for collecting solid particles
- The choice of analytical chemists using Soxhlet or automated extractors
Specifica
Specifica
| Quantità | 25 Pk. |
| Diameter (Metric) Inside | 31 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants |
| Altezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Product Type | Extraction Thimbles |