Learn More
Macherey-Nagel™ Ditali per estrazione in cellulosa
Codice prodotto. 10536101 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
15 mm
22 mm
31 mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 10536101
Marca: Macherey-Nagel™ 645004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Minimizes the hands-on time involved in extraction. Macherey Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles are used for holding solid materials from which substances are to be extracted with a suitable solvent.
  • Manufactured from pure cellulose
  • Used in the fields of air and waste gas analysis for collecting solid particles
  • The choice of analytical chemists using Soxhlet or automated extractors
Specifica
Quantità Confezione da 25
Diameter (Metric) Inside 15 mm
Materiale Cellulosa
Da utilizzare con (applicazione) Analisi degli agenti contaminanti del terreno, Analisi degli agenti contaminanti del terreno
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Ditali per estrazione