Learn More
Sartorius™ Cellulose / Polyethylene Coated Surface Protection Paper
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 m
50 m
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
460 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Surface Protection Paper |
| Materiale | Cellulose/Polyethylene |
| Assorbanza | 125 mL/m2 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Colore | White |