Learn More
Sartorius™ Cellulose / Polyethylene Coated Surface Protection Paper
Codice prodotto. 11724986 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 m
50 m
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
460 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11724986
Marca: Sartorius™ FT1601400100
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Surface Protection Paper
Materiale Cellulose/Polyethylene
Assorbanza 125 mL/m2
Lunghezza (sistema metrico) 100 m
Larghezza (sistema metrico) 400 mm