Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Letheen Broth
Cellulose sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
258.00€ - 301.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17906689
|
LABPLAS
KSS-67110-LT |
None |
258.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17926509
|
LABPLAS
KSS-67115-LT |
Gloves |
301.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Cellulose Sani-Sponge
- Saturated with letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Specifica
Hygiene Sponge Sampling Kit |