Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Buffered Peptone Water
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marca:  LABPLAS KSS-67315-BPW
Codice prodotto. 17956749
  • 326.00€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cellulose Sani-Stick
  • Saturated with buffered peptone water
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Specifica
Specifica
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
Gloves