missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door

CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.

Marca:  Eppendorf™ 6731000041

12294.66 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.

Codice prodotto. 16326315

  • 15285.90€ / Pezzo

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

170 L
IR Sensor
Ambient +4° to 50°C
Right-Sided Handle
2
71.5 x 71.8 x 90.0 cm
Stainless Steel
EU
VisioNize™ touch interface
ZrO2 (zirconium dioxide)
44.5 x 53.9 x 69.2 cm
220 to 240 V, 50/60 Hz
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato