Learn More
3M™ Center Adapter Assembly 6864/37000
3M™ Center Adapter Assembly 6864/37000 includes center port adaptor, exhalation valve and lens gasket for the 3M™ Full Face Mask 6000 Series.
Marca:  3M™ 7000002178
21.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15769637
  • 35.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Replacement full face respirator center adapter assembly includes center port adaptor, exhalation valve and lens gasket
  • Replace damaged parts to ensure correct levels of protection and comfort
  • For use with the 3M™ 6000 Series Full Face Respirator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gray
Center Adapter Assembly
5/Box