Learn More
Kartell™ Coppette Hitachi in polisitrene trasparente
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. Le coppette portacampioni Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ vengono utilizzati per l'analisi dei campioni.
Marca: Kartell™ 0260000
28.74 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.46790kg
Descrizione
- A range of crystal clear polystyrene auto analyser cups with conical bases
- Stand-alone construction
- CE-IVD approved
Specifica
2.0 mL | |
Hitachi™ Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40 | |
Sì | |
38 mm |
Cristallino | |
Polistirene | |
Centrifichem™ Technicon™, and Beckman™ analyzers |