Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Bottle in polipropilene per centrifugazione
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
180 mL
400 ml
Descrizione
Compatibile con cestelli rotondi
- Con tappo a vite
- Bio-Bottle da 180 ml (75-003-800) compatibili con cestelli rotondi per rotore Thermo Scientific TX-200 (75-003-569)
- Bio-Bottle da 400 ml (75-007-585) compatibili con cestelli rotondi per rotore Thermo Scientific TX-400 (75-003-655)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità | 12 x 400 ml |
Capacità (sistema metrico) | 400 ml |
Colore | Clear Body, Blue Closure |
Materiale | Polipropilene |
Colore chiusura | Blue |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | No |
Forma | Profilo rotondo |
Product Type | Centrifuge Bottle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bucket for Thermo Scientific TX-400 Rotor |