Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Bottle in polipropilene per centrifugazione
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
180 mL
400 ml
Descrizione
Compatibile con cestelli rotondi
- With screw cap
- The 180mL Bio-Bottles (75-003-800) are compatible with Round Buckets for Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
- The 400mL Bio-Bottles (75-007-585) are compatible with Round Buckets for Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità | 12 x 180 mL |
Capacità (sistema metrico) | 180 mL |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Forma | Round |
Product Type | Centrifuge Bottle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bucket for Thermo Scientific TX-200 Rotor |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Screw Cap |