Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Bottle in polipropilene per centrifugazione
Codice prodotto. p-4000979 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
180 mL
400 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10536434
Marca: Thermo Scientific™ 75003800
Compatibile con cestelli rotondi
  • With screw cap
  • The 180mL Bio-Bottles (75-003-800) are compatible with Round Buckets for Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
  • The 400mL Bio-Bottles (75-007-585) are compatible with Round Buckets for Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 12 x 180 mL
Capacità (sistema metrico) 180 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Forma Rotondo
Product Type Centrifuge Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Round Bucket for Thermo Scientific TX-200 Rotor
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap