Learn More
Eppendorf Centrifuga 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30215966 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modello:
Centrifuga 5425
Centrifuga 5425, IVD
Tipo di unità di controllo:
Manopole rotanti
Tastiera
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30215966
Marca: Eppendorf 5405000516
Centrifuge 5425 e 5425 R offrono un funzionamento ergonomico e 6 rotori con velocità massima fino a 21,300 x g, coprendo tutte le applicazioni di biologia molecolare in provette da 0.2 - 5 mL. Per campioni sensibili alla temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerata offre una termostatizzazione precisa.
  • Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
  • Funzioni software uniche [come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma (solo Centrifuge 5425), funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti]
  • Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5.0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
  • Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
  • Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
  • Max. capacità del rotore: 10 provette da 5.0 mL
  • Velocità max: 21,300 x g (15,060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2 mL
Velocità max 15,060 rpm
RCF max 21,300 x g
Display LCD
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 24 cm
Livello di rumorosità Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2
Temporizzatore 10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 9.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 24 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Tipo Microcentrifuga
Include Rotore FA-24x2 con QuickLock™
Specifiche di sicurezza Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Manopole rotanti
Modello Centrifuga 5425
Wattage 280 W
Refrigerato No
Standard EN ISO 12100, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11, 47 CFR FCC Part 15, UL 61010-1, UL 61010-2-20, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-020
Tensione 230 V