Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 R Wide-Neck Bottle
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Descrizione
- Capacity: 1,000 mL
- Shape: round, wide-neck, flat bottom
- Size (diameter x height): 118 x 133 mm
- Lifetime: minimum 2 years or 250 cycles for 30 min at 4 °C - 25 °C
- Autoclavable: minimum 50 cycles at 125 °C
- Material: polypropylene (PP)
- Maximum RCF: 4,415 x g (Centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal)
- Set of 2 pieces
- Adapter required (Catalog No. 5910 756.003)
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1 L |
Dimensioni (L x P x A) | 81 x 177 mm |
Materiale | polipropilene |
Imballaggio | set da 2 pezzi |
Autoclavabile | Sì |
Bocca | Larga |
Forma | Rotondo |
Diametro (sistema metrico) | 118 mm |