Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapters
Designed for use with Eppendorf Rotors and Centrifuges
Marca: Eppendorf™ 5702702005
83.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory for Eppendorf liquid handling equipment
Specifica
Tube Adapter | |
Rotor A-8-17 | |
1 Conical Tube |
1 x 15 mL Conical Tube | |
Adapter | |
8/Pk. |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Centrifuge Adapters > For Use With: Rotor A-8-17; Type: Adapter