Learn More
Eppendorf™ Adattatori per centrifuga per rotori 5810 e 5810 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 ml
18 to 30 mL
180 to 250 mL
2.6 - 7 ml
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
80 to 120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Adaptors for Eppendorf™ Centrifuges 5810 and 5810R.
- Compatible with conical or flat tubes
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Flat |
| Capacità | 18 to 30 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotors 5810 and 5810R Centrifuge |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 26 mm |
| No. of Places | 16 |
| N. per confezione | 2 Pack |