Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Bucket
Codice prodotto. 12079927 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
1
4
7
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 12079927
Marca: Eppendorf™ 5825730003
Designed for use with Eppendorf Rotors and Centrifuges
  • Buckets for: Rotor S-24-11-AT, Rotor A-4-62, Rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7 x 50mL Falcon™ tubes for Rotor A-4-81
Capacità 7 x 50 mL
Tipo di contenitore Bucket
No. of Places 7
Quantità 4/Pk.