Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Bucket
Designed for use with Eppendorf Rotors and Centrifuges
Marca:  Eppendorf™ 5409721003
97.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15234546
  • 103.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Buckets for: Rotor S-24-11-AT, Rotor A-4-62, Rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 x 1.5mL/2mL Eppendorf tubes of S-24-11-AT rotor
Bucket
2/Pk.
4 x 1.5/2 mL
4