Learn More
Labconco™ CentriVap™ Aqueous, Acid and Solvent Systems
With clear canister and acid, moisture, or solvent insert to provide additional vacuum pump protection
13765.00€
Specifica
Cilindrata | 34 or 195 L/min. |
---|---|
Vuoto max | 12 or 2 x 10-3mbar |
Tipo di spina | NEMA 6-15 |
Tipo di pompa | Diaphragm or Rotary Vane |
Tipo | Cold Trap Condenser |
Requires: Vacuum pump is required for all systems; see Fisher Scientific Maxima™ C-line Pumps in the Pumps Section.
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Frequenza | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Frequenza | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10403872
|
Labconco™
7982011 |
6 A | 50 Hz | 230 V |
13765.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
With clear canister and acid, moisture, or solvent insert to provide additional vacuum pump protection
Rotor holds forty 1.5/2.0mL microcentrifuge tubes or up to one hundred 12 to 13mm dia. tubes.
Order Info
Available in 115V and 230V models.
Specifica
34 or 195 L/min. | |
NEMA 6-15 | |
Cold Trap Condenser | |
6 A |
12 or 2 x 10-3mbar | |
Diaphragm or Rotary Vane | |
230 V |