Learn More
Labconco™ CentriVap™ Concentrator Accessory, High Capacity Micro Rotor
For use with Labconco™ CentriVap™ Concentrators. Labconco™ CentriVap™ Concentrator Accessory, rotors are constructed of anodized aluminum and hold tubes at an angle to maximize surface area.
1705.00€ - 2880.00€
Specifica
Tipo | Micro Rotor |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Labconco™ CentriVap™ Concentrator |
Capacità | 1.5 mL or 2.0 mL Microcentrifuge Tubes, approx. 12 mm in dia. x 35 mm Micro Autosample Vials |
Peso (sistema imperiale) | 2.5 lb. |
Peso (sistema metrico) | 1.1 kg |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17275744
|
Labconco™
7553500 |
Anodized Aluminum | Micro Rotor |
1705.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16602314
|
Labconco™
7553501 |
Aluminum | Micro Rotor |
2880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Available in standard, or with fluoropolymer resin coating that ensures resistance to acids
- High capacity micro rotor holds up to 148 micro centrifuge tubes, 1.5mL or 2.0mL, and micro auto sample vials approx. 12mm in dia. x 35mm
- High capacity micro rotors don't require lip on the tube and are perfect for vials
Warranty
One year
Specifica
Micro Rotor | |
1.5 mL or 2.0 mL Microcentrifuge Tubes, approx. 12 mm in dia. x 35 mm Micro Autosample Vials | |
1.1 kg |
Labconco™ CentriVap™ Concentrator | |
2.5 lb. |