Learn More
Gilson™ Centry 101, centrifuga per piastre, spina EU
Codice prodotto. p-7184384 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Tipo:
EU-plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16348641
Marca: Gilson™ 36117400
La centrifuga per piastre CENTRY 101 grazie al design specifico del suo rotore consente di mantenere sul fondo dei pozzetti le soluzioni centrifugate. Il rotore è utilizzabile con tutti i comuni formati di piastre in commercio.
Decreased spill risk:
  • The CENTRY™ 101 Plate Centrifuge offers a patented swing-out rotor design that keeps the microplate contents from spilling out while concentrating all reaction components in the well bottom, improving the accuracy of your reactions, such as sensitive PCR reactions.
  • The rotor carriers rest at a 75° angle, allowing you to insert plates without sealing tape or caps.
  • At speed, the microplates run vertically.
  • The two-plate capacity CENTRY™ 101 Plate Centrifuge accommodates most PCR and microplates.
Small, but fast:
  • Samples are spun down in less than 20 seconds at 2550 rpm (600 x g).
  • With a small footprint (23 x 26 cm, 9.2 x 10.2 in.), the CENTRY™ 101 Plate Centrifuge easily fits into hoods and on crowded benchtops.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Velocità max 2,550 rpm
Dimensioni esterne (L x P x A) 23 x 26 x 19.7 cm
Tipo EU-plug
Frequency 50/60 Hz
Tensione 220/230 V