Learn More
IKA™ Hotplate, 50°C to 500°C, Ceramic
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11383702 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11383702
Marca: IKA™ 0003581600
Shape: Square, Size: 7 x 7 in.
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot surface warning indicator to prevent burns
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic
Size 7 x 7 in.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 500°C
Profondità (sistema metrico) 260 mm
Peso (sistema imperiale) 6.6 lb.
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Peso (sistema metrico) 3 kg
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Wattage 225 W
Requisiti elettrici 230/120/100 V, 50/60 Hz, 255 w
Frequenza 50/60 Hz
Specifiche di sicurezza Fixed safety circuit of 550°C
Dimensioni contenitore max 5 L
N. di posizioni 1
Forma Square
Tensione 100/120/230 V
Tipo Piastra riscaldante