Learn More
Thermo Scientific™ Ceramic Homogenizers for QuEChERS Kits
Use Thermo Scientific™ Ceramic Homogenizers to grind and homogenize samples for your QuEChERS sample preparation workflow.
49.04€
Specifica
Tipo Ceramic Homogenizer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
17329822
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60106-CH-15
Ceramic Homogenizers for 15 mL Tubes, 100/Pk. 15 mL Tubes
49.04€
100 confezioni
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17339822
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60106-CH-2
Ceramic Homogenizers for 2 mL Tubes, 200/Pk. 2 mL Tubes
49.04€
200 confezioni
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17349822
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60106-CH-50
Ceramic Homogenizers for 50 mL Tubes, 100/Pk. 50 mL Tubes
49.04€
100 confezioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Ceramic Homogenizers to help accelerate the homogenization process and increase recovery and reproducibility during your QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) sample preparation workflow. These homognizers can be used with all of our QuEChERS Extraction and Clean-Up kits to supplement Original 2003 Method, AOAC 2007.01 Method, EN 15662 Method, and NY/T 1380-2007 Method procedures.
Specifica
Specifica
Ceramic Homogenizer