Learn More
Nabertherm™ Ceramic Ribbed Plates
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Furnaces: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Suitable for Furnaces: L(T) 40
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
- Tmax: 1200°C
- Height: 12.7 mm
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Furnaces: L(T) 9, LV(T) 9, N7 |
| Temperatura (sistema metrico) | 1200°C |
| Tipo | Ribbed Plate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Muffle Furnaces |
| Materiale | Ceramic |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Profondità (sistema metrico) | 23 cm |