Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Fix
A universal bottle attachment dispenser for liquid handling.
419.00€ - 636.00€
Specifica
Product Type | Bottle Attachment Dispenser |
---|---|
Accuracy | 0.6% |
Coefficiente di variazione | 0.2% |
Include | Screw thread, 3 threaded adapters, 1 suction hose, 1 ejection unit, 1 fitting wrench |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10015100
|
Hirschmann™
9311100 |
1 mL |
419.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10518482
|
Hirschmann™
9361100 |
50 mL |
636.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Universal bottle attachment dispenser with fixed volume configuration
- Certified conformity
- With ceramic piston
- Suitable for steam sterilization up to 121°C
- Delivery complete with A 32 mm screw thread, 3 threaded adapters (A 28, S 40, A 45), 1 suction hose with union nut, 1 ejection unit and 1 fitting wrench
- With individual serial number and calibration certificate
Specifica
Bottle Attachment Dispenser | |
0.6% | |
0.2% | |
Screw thread, 3 threaded adapters, 1 suction hose, 1 ejection unit, 1 fitting wrench |