missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ceritinib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
2g
500mg
5mg
Descrizione
Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ceritinib |
| CAS | 1032900-25-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H36ClN5O3S |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | LDK378 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5.6 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 3.33 mg/mL (5.97 mM) |
| SMILES | CC(C)OC1=CC(C2CCNCC2)=C(C)C=C1NC3=NC=C(Cl)C(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=N3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 558.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto