Learn More
Cerium ingot, 99.8% min (REO)
Codice prodotto. 11340649
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11340649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000065.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-45-1
Formula molecolare Ce
Molecular Weight (g/mol) 140.12
Numero MDL MFCD00010924
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC Name cerium
SMILES [Ce]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium
Colore Gray
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Dark Gray ingot
Quantità 250 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.8% (REO)
Forma Ingot