Learn More
Cerium(IV) oxide, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10571451
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-38-3
Formula molecolare CeO2
Molecular Weight (g/mol) 172.12
Numero MDL MFCD00010933
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC Name diossido di cerio
SMILES O=[Ce]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) oxide
Punto di fusione 2600.0°C
Nota nome 99.9%
Colore Da bianco a giallo
Forma fisica In polvere
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare CeO2
Fieser 06,99
Indice di Merck 15,1988
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 172.12
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 7.13
Densità 7.1300g/mL
Identificativo prodotto
  • Cerium(IV) oxide