Learn More
Fisherbrand™ Certified Cleaned Straight Sided Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
473 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Descrizione
Ideal for soil sampling and environmental applications. Fisherbrand™ Certified Cleaned Straight Sided Bottles are manufactured from clear soda glass.
- Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
- Straight sided walls allow for the complete removal of contents
- Bottles are autoclavable; caps are not
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 473 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55mm |
| Quantità | 12/PK. |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | PTFE |
| Certificazione/Conformità | Certificato di analisi |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |