Learn More
Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
Specifica
Specifica
Capacità | 4.22 oz., 125mL |
Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 4.22 oz. |
Procedura di pulizia | USP purified Water |
Colore | Clear |
Descrizione | Wide mouth bottle |
Materiale | Soda Lime Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 74mm |
Quantità | 24/PK. |
Colore chiusura | White |