Learn More
Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
| Procedura di pulizia | USP purified Water |
| Colore | Clear |
| Descrizione | Wide mouth bottle |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 74mm |
| Quantità | 24/PK. |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | Certificate of analysis |
| Vedi altri risultati |