Learn More
Certified Reference Material Aniline Point, Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034, (nominal value 58.48 °C), Paragon Scientific™
Fuels Testing Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Aniline Point ASTM D611
Marca:  Paragon Scientific CRMU-APKR
Codice prodotto. 16010050
  • 238.00€ / 250mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fully certified in accordance with ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
  • Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
  • Fully traceable to international standards
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • 12 month shelf life
  • Available from stock for immediate dispatch
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
UN 1223
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Certified Reference Material Aniline Point, Jet Aviation Fuel
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Kerosine sweetened
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.