Learn More
Certified Reference Material Freezing Point, UKAS ISO 17034, Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certified, 250mL (nominal value: -55.5 °C), Paragon Scientific™
Freezing Point Certified Reference Material for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Freezing Point to ASTM D2386.
Marca: Paragon Scientific CRMU-FRKR
Descrizione
- Manufactured in accordance with ASTM / EN or IP test methods
- Certified to ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- 12 month shelf life.
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
UN 1223 |
Sicurezza e movimentazione
- Freezing Point Standard, ASTM D 2386 (-54.1 °C)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: kerosine
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.