Learn More
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Codice prodotto. 13428238 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.6 mL
1.85 mL
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 13428238
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Certified Kit, Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • Certified Kit ND9
  • 9mm
  • Vetro
  • Trasparente
  • 1.5mL
  • Tappo a vite
  • Center hole (6 mm)
  • in linea
  • Silicone/PTFE
  • I vassoi riutilizzabili a due scomparti proteggono fiale e chiusure senza separare gli elementi abbinati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Descrizione Microliter
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.6 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo 1st Hydrolytic Class
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot No