Learn More
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Certified Kit, Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
66.25€ - 184.00€
Specifica
Colore chiusura | Blu |
---|---|
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Vetro |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Marking Spot | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Marking Spot | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16475359
|
Fisherbrand™
11 40 2556 |
Patched | Sì | 1.85 mL |
68.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13428238
|
Fisherbrand™
11 40 2692 |
Microliter | No | 1.6 mL | N/A | ||||
15562320
|
Fisherbrand™
11 40 3196 |
MS certified, SureStop | No | 1.85 mL |
66.25€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Certified Kit ND9
- 9mm
- Glass
- Clear
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6 mm)
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Blu | |
Trasparente | |
Vetro | |
Tappo a vite | |
9-425 |
Silicone/PTFE | |
11.6 mm | |
Polipropilene | |
32 mm |