Learn More
Cesium, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Cesium |
Colore | Silver |
Aspetto | Silver-colored solid |
Intervallo percentuale saggio | 99.98% (Metals basis) |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | caesium |
Peso formulazione | 132.9054 |
Odore | Odorless |
Pressione del vapore | 0.0000011 hPa |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identificativo prodotto
- Cesium
- Pericolo
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .