Learn More
Cesium carbonate, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10320744
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
For ultra trace analysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-17-8
Formula molecolare CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium carbonate
Punto di fusione >400.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Indice di Merck 15, 2009
Informazioni di solubilità Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
IUPAC Name dicaesium(1+) carbonate
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99.99%
Grado Trace Metal Basis
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.072
Densità 4.0720g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.