Learn More
Cesium Chloride, 99.0%, (Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11483250 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
500g
Codice prodotto. 11483250
Marca: MP Biomedicals 0210132125
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium Chloride
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.0%
IUPAC Name caesium(1+) chloride
Peso formulazione 168.4
Grado Reagent