Learn More
Cesium chloride, 99+%, pure
Codice prodotto. 10518522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10518522
Marca: Thermo Scientific Acros 422850250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name caesium(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290.0°C
Materiale o nome chimico Cesium chloride
Punto di fusione 646.0°C
Nota nome Pure
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare CsCl
Indice di Merck 15,201
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Peso formulazione 168.36
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Densità 3.983g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.